Få mere at vide
Ohaus™ RS232 printerkabel
Shop alle Ohaus produkter
:
Vægt: 0,146 kg
Beskrivelse
- Kan bruges med en gulvvægt eller bænkvægt
Tekniske data
Tekniske data
| Sprog | Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX) |
| Vægt (metrisk) | 0.146 kg |
| Type | CKW TxxXW |