Få mere at vide
RS232 Interface Kit, til OHAUS™ Scout STX og SKX Precision bærbare vægte
Artikelnummer. 15589631 Shop alle Ohaus produkter
:
RS232 Interface Kit
Artikelnummer. 15589631
Brand: Ohaus 30268982
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Scout STX- og SKX-seriens Precision Portable Balances.
RS232 Interface Kit-kabel afsluttes med et 9-bens Sub-D hunstik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Produktlinje Interfacekabler og sæt