Få mere at vide
RS102895 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
RS102895 hydrochloride is a potent CCR2 antagonist, with an IC50 of 360 nM, and shows no effect on CCR1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RS102895 hydrochloride |
| CAS | 1173022-16-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22ClF3N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (97.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | [H]Cl.O=C1NC2=CC=CC=C2C3(CCN(CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)CC3)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.86 |
| Formel vægt | 426.86 |
| Vis mere |