Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
Beskrivelse
(RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine is a potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 138199-51-6 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighed | Soluble to 50 mM in water |
| Mål | NMDA Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C3H5N5O2 |
| Formel vægt | Observed MW: 143.1 |
| Renhed | 98% |
For Research Use Only