Få mere at vide
R&D Systems™ (RS)-(±)-Sulpiride
Beskrivelse
Standard D2-like dopamine receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-(±)-Sulpiride |
| CAS | 15676-16-1 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C15H23N3O4S |
| Formel vægt | 341.42 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.43 |