Få mere at vide
(RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049139
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049139 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049139 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0488.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
CAS 22990-77-8
Analyt- eller komponentnavne (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flecainide Acetate Imp. B (EP), (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Impurity B, Flecainide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
SMIL NCC1CCCCN1
IUPAC navn piperidin-2-ylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 114.1157 g/mol