Få mere at vide
(RS)-Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile (Pyronitrile), Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile (Pyronitrile), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile |
| CAS | 5005-36-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyridineacetonitrile, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl)acetonitrile, Disopyramide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Vis mere |