Få mere at vide
(RS)-Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile (Pyronitrile), Mikromol™
Artikelnummer. 30051494
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051494 25 mg
30049276 100 mg
30458202 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051494 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0108.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile (Pyronitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
CAS 5005-36-7
Analyt- eller komponentnavne a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyridineacetonitrile, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl)acetonitrile, Disopyramide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H
SMIL N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 194.0844 g/mol