Få mere at vide
(RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049562
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049562 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049562 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0563.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide
CAS 42459-45-0
Analyt- eller komponentnavne (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (RS)-N-Phenyl-2-(propylamino)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity F, Prilocaine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O/c1-3-9-13-10(2)12(15)14-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,3,9H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn N-phenyl-2-(propylamino)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 206.1419 g/mol