Få mere at vide
(RS)-N-Despropyl Pramipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6RS)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 104617-49-4 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, (RS)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole, 2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10) |
| SMIL | NC1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.25 |
| Formel vægt | 169.0674 |