Få mere at vide
(RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049707
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049707 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049707 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide
CAS 1166228-30-3
Analyt- eller komponentnavne (RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H14 F4 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Fluorophenyl Bicalutamide, (RS)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, 3-Fluorophenyl Bicalutamide, Bicalutamide Related Compound B (USP), Bicalutamide Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-4-2-3-12(19)7-14)16(25)24-13-6-5-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
SMIL CC(O)(CS(=O)(=O)c1cccc(F)c1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 430.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 430.061 g/mol