Få mere at vide
(RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17913696
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913696 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0368.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide
CAS 2717331-30-9
Analyt- eller komponentnavne (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mepivacaine Hydrochloride Imp. E (EP), Mepivacaine Imp. E (EP), (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Hydrochloride Impurity E, Mepivacaine Impurity E, Chloro Desbutyl Bupivacaine
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cc(Cl)cc2C
IUPAC navn N-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 280.79
Mængde 25 mg
Formel vægt 280.1342 g/mol