Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18083852
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083852 10 mg
30001080 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18083852 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0336/10
Non-selective mGlu antagonist
Non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer and Sodium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146669-29-6
Molekylær formel C10H11NO4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-MCPG
Mængde 10 mg
Formel vægt 209.2
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 209.201