Få mere at vide
(RS)-Equol, Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-Equol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R,S-Equol |
| CAS | 94105-90-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | R,S-Equol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07alpha |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2 |
| IUPAC navn | 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol |
| Vis mere |