Få mere at vide
(RS)-Equol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461863
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461863 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461863 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0747.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Analyt- eller komponentnavne R,S-Equol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2 H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07 alpha
InChI formel InChI=1 S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17 H,7,9H2
SMIL Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 H-chromen-7-ol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 242,0943 g/mol