Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-CPP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064882
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064882 10 mg
30001420 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064882 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0173/10
Potent NMDA antagonist
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100828-16-8
Molekylær formel C8H17N2O5P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-CPP
Mængde 10 mg
Formel vægt 252.21
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 252.207