Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-Baclofen
Beskrivelse
Selective GABAB receptor agonist. Skeletal muscle relaxant.
R-enantiomer also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-Baclofen |
| CAS | 1134-47-0 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C10H12ClNO2 |
| Formel vægt | 213.66 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.661 |