Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA
Beskrivelse
Prototypical and defining agonist for the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Active Enantiomer, Inactive Enantiomer and Hydrobromide Salt also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-AMPA |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 186.17 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.167 |