missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA hydrobromide

Beskrivelse
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-AMPA hydrobromide |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 267.08 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?