Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RS 504393
Beskrivelse
Extremely selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 98 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2b and CCR1 receptors respectively). Inhibits MCP-1 chemotaxis (IC50 = 330 nM) and ischemia-reperfusion injury in kidneys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RS 504393 |
| CAS | 300816-15-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C25H27N3O3 |
| Formel vægt | 417.5 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.509 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?