Få mere at vide
RS 504393, MedChemExpress
Beskrivelse
RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RS 504393 |
| CAS | 300816-15-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H27N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C1NC2=CC=C(C)C=C2C3(CCN(CCC4=C(C)OC(C5=CC=CC=C5)=N4)CC3)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.5 |
| Formel vægt | 417.5 |
| Vis mere |