missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RS 504393, MedChemExpress

Artikelnummer. 16439087
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16439087 5 mg
16413476 25 mg
16406508 10 mg
16492597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16439087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15418

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).

RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RS 504393
CAS 300816-15-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H27N3O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C1NC2=CC=C(C)C=C2C3(CCN(CCC4=C(C)OC(C5=CC=CC=C5)=N4)CC3)O1
Molekylvægt (g/mol) 417.5
Formel vægt 417.5
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.