missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RS-246204, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464638
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464638 10 mg 10mg
16455476 100 mg 100mg
16443176 25 mg -
16437357 5 mg -
16400937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16464638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112484

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.

RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RS-246204
CAS 878451-87-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13N5O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (14.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C(SC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=N2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 339.37
Formel vægt 339.37
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.