Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RS 23597-190 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001117
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001117 10 mg
18005162 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001117 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0728/10
5-HT4 antagonist
A high affinity, selective competitive antagonist at 5-HT4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149719-06-2
Molekylær formel C16H24Cl2N2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RS 23597-190 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 363.28
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 363.279