Få mere at vide
Heidolph™ RS 232-kabel (9-polet)
Artikelnummer. 15738049 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
15738049 Grå
1 options
Artikelnummer. 15738049 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 1400704072
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kabel til brug med Hei-Connect eller Hei-TORQUE Ultimate modeller.
  • Leverer strøm til Ultimate magnetiske og overliggende omrørere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Heidolph™ Hei-Connect eller Hei-TORQUE Ultimate Omrørere
Type 9-polet kabel