Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt
Beskrivelse
(RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite with R- and S- enantiomers overproduced in the neurometabolic disease 2-hydroxyglutaric aciduria (2-HGA).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt |
| CAS | 40951-21-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | General Laboratory Research Reagent |
| Molekylær formel | C5H6Na2O5 |