Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18759626
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18759626 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18759626 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6122/50
Metabolite
(RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite with R- and S- enantiomers overproduced in the neurometabolic disease 2-hydroxyglutaric aciduria (2-HGA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt
CAS 40951-21-1
Mængde 50 mg
Mål General Laboratory Research Reagent
Molekylær formel C5H6Na2O5