missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride |
| CAS | 35891-75-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Prilocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Prilocaine Imp. C (EP), (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Prilocaine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-10(3)12(15)14-11-8-6-5-7-9(11)2;/h5-8,10,13H,4H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMIL | Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC navn | 2-(ethylamino)-N-(2-methylphenyl)propanamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?