Få mere at vide
(RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol |
| CAS | 4295-65-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 Cl N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorprothixene Imp. A (EP), (RS)-2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]-9H-thioxanthen-9-ol, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity A, Chlorprothixene Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 2-chloro-9-[3-(dimethylamino)propyl]thioxanthen-9-ol |
| Vis mere |