Få mere at vide
(RS)-2-[4-[(4-klorfenyl)phenylmethyl] piperazin-1-yl] eddikesyre dihydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30461900
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461900 4 x 25 mg
17912466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30461900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0380.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(RS)-2-[4-[(4-klorfenyl)phenylmethyl] piperazin-1-yl] eddikesyre dihydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
CAS 1000690-91-4
Analyt- eller komponentnavne (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP), Cetirizine Imp. B (EP), (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity B as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]eddikesyre; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 417.76
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 416,0825 g/mol