Få mere at vide
(RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17980926
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17980926 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17980926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol
CAS 1798418-82-2
Analyt- eller komponentnavne (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H31 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanol, 2-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, 2-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-1-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. F (EP), (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-18(12-20)23-17-7-5-16(6-8-17)13-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,18-20H,9-13H2,1-4H3
SMIL CC(C)NCC(CO)Oc1ccc(COCCOC(C)C)cc1
IUPAC navn 3-(propan-2-ylamino)-2-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 325.443
Mængde 25 mg
Formel vægt 325.225 g/mol