Få mere at vide
(RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| CAS | 1798418-82-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H31 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Propanol, 2-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, 2-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-1-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. F (EP), (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-18(12-20)23-17-7-5-16(6-8-17)13-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,18-20H,9-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(CO)Oc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 3-(propan-2-ylamino)-2-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-1-ol |
| Vis mere |