Få mere at vide
(RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17913756
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17913756 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17913756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0380.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride
CAS 2702511-37-1
Analyt- eller komponentnavne (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. C (EP), Cetirizine Imp. C (EP), (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity C as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity C as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-9-5-4-8-18(19)21(17-6-2-1-3-7-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
SMIL Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
IUPAC navn 2-[2-[4-[(2-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 461.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 460.1087 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.