missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ RS 17053 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18054482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054482 10 mg
18065562 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18054482 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0985/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

α1A antagonist

α1A-adrenoceptor antagonist, with very high affinity for α1A receptors (pKi and pA2 estimates of 9.1 - 9.9) and a 30 - 100 fold selectivity over the α1B and α1D subtypes (pKi and pA2 estimates 7.7 - 7.8).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 169505-93-5
Molekylær formel C24H30Cl2N2O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RS 17053 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 449.42
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 449.416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.