Få mere at vide
Macherey-Nagel™ RS 15 Alox N Flash RS patron
Artikelnummer. 10650156 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
ID: 21,2 mm
Artikelnummer.
10650156 ID: 21,2 mm
1 options
Artikelnummer. 10650156 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732873
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) 116 mm
Type Flash RS patron
Til brug med (udstyr) Brug i The Teledyne Isco CombiFlash Systemer