Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RS 127445 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001336
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001336 10 mg
18044842 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001336 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2993/10
High affinity and selective 5-HT2B antagonist
High affinity 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.5). Displays 1000-fold selectivity for 5-HT2B with good bioavailability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199864-86-3
Molekylær formel C17H17ClFN3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RS 127445 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 317.79
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 317.79