Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RS 100329 hydrochloride
Beskrivelse
Subtype-selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi = 9.6 for human cloned α1A receptors). Displays 126- and 50-fold selectivity over human α1B and α1D receptors respectively. Active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RS 100329 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 462.89 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.898 |