Få mere at vide
(RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP), Mikromol™
Artikelnummer. 17980746
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980746 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.16
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
CAS 125630-26-4
Analyt- eller komponentnavne (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methanone, (1-methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl-, (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
SMIL CN1CCC(C1)C(=O)c2cccnc2
IUPAC navn (1-methylpyrrolidin-3-yl)-pyridin-3-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 190.2417
Mængde 100 mg
Formel vægt 190.1106 g/mol