Få mere at vide
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051498
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051498 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051498 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 1447715-44-7
Analyt- eller komponentnavne (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H31 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[(2-propoxyethoxy)methyl]phenoxy]-2-propanol, Bisoprolol EP Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H31NO4/c1-4-9-21-10-11-22-13-16-5-7-18(8-6-16)23-14-17(20)12-19-15(2)3/h5-8,15,17,19-20H,4,9-14H2,1-3H3
SMIL CCCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 325.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 325.2253 g/mol