Få mere at vide
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 1447715-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H31 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[(2-propoxyethoxy)methyl]phenoxy]-2-propanol, Bisoprolol EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-4-9-21-10-11-22-13-16-5-7-18(8-6-16)23-14-17(20)12-19-15(2)3/h5-8,15,17,19-20H,4,9-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Vis mere |