Få mere at vide
(RS)-1-[(4-Klorophenyl)phenylmethyl] piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17932656
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0380.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(RS)-1-[(4-Klorofenyl)phenylmethyl] piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
SMIL Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin
Molekylvægt (g/mol) 286.8
Mængde 100 mg
Formel vægt 286,1237 g/mol