Få mere at vide
(RS)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17981106
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17981106 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17981106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1444.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol
CAS 59767-24-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H13 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, (p-Chlorophenyl)methylphenylcarbinol, 1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, EGIS 5927, Benzhydrol, 4-chloro-alpha-methyl- (6CI), 4-Chloro(alpha-methyl-alpha-phenyl)benzenemethanol, p-Chloro-alpha-methylbenzhydrol, Clemastine Fumarate Impurity C, : Benzhydrol, 4-chloro-alpha-methyl- (6CI), Clemastine Fumarate Impurity C, Clemastine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H13ClO/c1-14(16,11-5-3-2-4-6-11)12-7-9-13(15)10-8-12/h2-10,16H,1H3
SMIL CC(O)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 232.71
Mængde 100 mg
Formel vægt 232.0655 g/mol