missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyloxymethyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyloxymethyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyloxymethyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 1225195-71-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyloxymethyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H40 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1'-[oxybis(methylene-4,1-phenyleneoxy)]bis[3-[(1-methylethyl)amino]-, 1-[4-[[4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]methoxymethyl]phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. D (EP), (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyloxymethyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40N2O5/c1-19(2)27-13-23(29)17-32-25-9-5-21(6-10-25)15-31-16-22-7-11-26(12-8-22)33-18-24(30)14-28-20(3)4/h5-12,19-20,23-24,27-30H,13-18H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-[[4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]methoxymethyl]phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?