missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RR6, MedChemExpress
Beskrivelse
RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RR6 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1351758-37-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H23NO4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) |
| SMIL | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(NCCC(CC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?