Få mere at vide
RR-11a analog, MedChemExpress
Beskrivelse
RR-11a analog is a potent and irreversible inhibitor of Schistosoma mansoni legumain, with an IC50 of 31 nM. RR-11a analog is an aza-Asn derivative and aza-peptide Michael acceptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RR-11a analog |
| CAS | 685543-66-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29N5O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (254.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](C)C(NN(CC(N)=O)C(/C=C/C(OCC)=O)=O)=O)=O)OCC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.49 |
| Formel vægt | 491.49 |
| Vis mere |