Få mere at vide
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Artikelnummer. p-4591510 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 ml
25 ml
200 ml
Bindende Kapacitet:
50 mg humant IgG/ml
50 mg humant IgG/ml medium2
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Artikelnummer. 10313350
Brand: Cytiva 17127902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer i laboratorier og processkalaer
  • Sammensat af rekombinant protein A koblet med tværbundet 4% agarosebasematrix
  • Høj dynamisk bindingskapacitet, enkeltpunktsbinding af protein A, med høj genvinding, høj renhed og lav ligandlækage
  • Ingen pattedyrkomponenter involveret under fremstillingsprocessen
  • Matrix: 4% tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/ml medium ( E. coli )
  • Bindingskapacitet: ∽50mg humant IgG/ml medium
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 10
  • Tryk/flow-specifikation: basismatrix 150 til 250 cm/time, 100kPa, XK 50/60 søjle, seng
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet Stabil i vandige buffere, der almindeligvis anvendes i protein A kromatografi
Til brug med (applikation) Til oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer på laboratorier og processkalaer
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet 50 mg humant IgG/ml
Produkttype rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Flowhastighed 150 til 250 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 60 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 9,84''.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 4% tværbundet agarose
pH-område 2 til 9
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Rekombinant protein A (E. coli)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rProtein A Sepharose
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.