Få mere at vide
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Artikelnummer. 10302870 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
25 ml
200 ml
Bindende Kapacitet:
50 mg humant IgG/ml
50 mg humant IgG/ml medium2
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Bindende Kapacitet Pakningsstørrelse
10302870 5 ml 50 mg humant IgG/ml medium2 Hver
10313350 25 ml 50 mg humant IgG/ml 25ml
10117549 200 ml 50 mg humant IgG/ml medium2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10302870 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17127901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6550.00 DKK
    5987.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 563.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer i laboratorier og processkalaer
  • Sammensat af rekombinant protein A koblet med tværbundet 4% agarosebasematrix
  • Høj dynamisk bindingskapacitet, enkeltpunktsbinding af protein A, med høj genvinding, høj renhed og lav ligandlækage
  • Ingen pattedyrkomponenter involveret under fremstillingsprocessen
  • Matrix: 4% tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/ml medium ( E. coli )
  • Bindingskapacitet: ∽50mg humant IgG/ml medium
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 10
  • Tryk/flow-specifikation: basismatrix 150 til 250 cm/time, 100kPa, XK 50/60 søjle, seng
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 ml
Stabilitet Stabil i vandige buffere, der almindeligvis anvendes i protein A kromatografi
Til brug med (applikation) Til oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer på laboratorier og processkalaer
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet 50 mg humant IgG/ml medium2
Produkttype rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Flowhastighed 150 til 250 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 60 til 165μ m
Højde (engelsk) Seng 9,84''.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 4% tværbundet agarose
pH-område 2 til 9
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Rekombinant protein A (E. coli)
Format Bulk Media