Beskrivelse
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er velegnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomceller.
- En række RPMI 1640 Medium-modifikationer er tilgængelige til forskellige cellekulturanvendelser.
- Ændret som følger:
- Med glukose
- Med natriumbicarbonat
- Uden L-glutamin
- Uden Phenol Red
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI cellekulturmedie |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Mængde | 500 mL |