Få mere at vide
Sartorius RPMI 1640 Medium uden glukose og L-glutamin
Artikelnummer. 31908516 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908516 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908516 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 011011A
 Begrænset vare
På lager
Udviklet til langtidskultur af blodceller, humane leukocytter (f.eks. neoplastiske hvide blodlegemer) og til hybridomkulturer.
  • Velegnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomceller.
  • En række RPMI 1640 Medium-modifikationer er tilgængelige til forskellige cellekulturanvendelser.
  • Ændret som følger:
    • Med Phenol Red
    • Med natriumbicarbonat
    • Uden L-glutamin
    • Uden glukose
Tekniske data
Form Væske
Produkttype RPMI cellekulturmedie
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen glukose
Mængde 500 mL