Få mere at vide
RPMI 1640 Medium, Pulver, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11470315 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470315 10 x 1 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11470315 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091060120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1136.22 DKK / 10 L
    Spare 58.78 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Formuleret til at understøtte lymfoblastoide celler i suspensionskultur, men det har siden vist sig at understøtte en lang række celler, der er forankringsafhængige.
Tekniske data
Form Pulver
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 10 x 1 l
Indhold og opbevaring 4 °C