Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, pulver, HEPES
Beskrivelse
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Life Technologies tilbyder en række Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Kunder, der bruger Gibco™ RPMI 1640 i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra Life Technologies for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden, Life Technologies tilbyder en sammenlignelig Gibco™ RPMI 1640-produkt lavet i vores Grand Island-anlæg (23400-021). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Kunder, der bruger Gibco™ RPMI 1640 i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra Life Technologies for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden, Life Technologies tilbyder en sammenlignelig Gibco™ RPMI 1640-produkt lavet i vores Grand Island-anlæg (23400-021). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, HEPES, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumbicarbonat, Ingen natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | Til in vitro-diagnostisk brug |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | RPMI 1640 Medium, 10L, pulverform, med L-glutamin, phenolrød, HEPES, 36 måneders holdbarhed, 2 til °8 C Opbevaringsforhold, Brugt til pattedyrcellekultur |