Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ingen glutamin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076217
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
500ml
Artikelnummer. 11534446
Brand: Gibco™ 31870025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
RPMI 1640 Medium, ingen glutamin
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 til 7,4
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt RPMI 1640 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med phenolrød, 7 til 7,4 pH, 12 måneders holdbarhed, 260 til 310 mOsm/kg osmolalitet, 2 til °8 C opbevaringsforhold, bruges til pattedyrcelledyrkning
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.