Få mere at vide
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X uden L-Glutamin
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4907548
Mængde:
6/pakke
Med tilsætningsstoffer:
Ingen
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen glutamin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15303561
Brand: Corning™ 15040CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Garanteret lave endotoksinniveauer≤ 0,025 EU/ml
  • Brugsklare medier til pattedyr in vitro cellekultur leveres i polyethylenteraftalat (PET ) plastikflasker
  • Sonisk svejsede hætteforinger eliminerer giftige harpikser eller lim, der kan udvaskes i medierne
  • Sendes ved omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 uden L-glut
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6/pakke
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering Uorganiske salte: 100,00 mg/L Ca(NO3)2,4H2O, 400,00mg/L KCl, 48,80mg/L MgS04 (vandfrit), 6.000,00 mg/L NaCl, 800,70 mg/L Na2HPO4, 00mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4. NaHC03; Aminosyrer: 200,00mg/l L-arginin, 56,82mg/l L-asparagin.H2O, 20,00mg/l L-asparaginsyre, 65,20mg/l L-cystin.2HCl, 20,00mg/l L-glutaminsyre, 100 mg/l,glutaminsyre. 15,00mg/L L-Histidin, 20,00mg/L Hydroxy-L-prolin, 50,00mg/L L-Isoleucin, 50,00mg/L L-Leucin, 40,00mg/L L-Lysin. HCl, 15,00mg/L L-Methionin, 15,00mg/L L-Phenylalanin, 20,00mg/L L-prolin, 30,00mg/L L-serin, 20,00mg/L L-Threonin, 5,00mg/L3 L,-Tryptophan/8mg/L,Tryptophan. L-tyrosin.2Na.2H20, 20,00 mg/l L-valin; Vitaminer: 0,20mg/L Biotin, 0,25mg/L D-Calciumpantothenat, 3,00mg/L Cholinchlorid, 1,00mg/L Folinsyre, 35,00mg/L i-Inositol, 1,00mg/L Nicotininobenzo/L,1. 1,00mg/L pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l riboflavin, 1,00 mg/l thiamin. HCl, 0,005 mg/l vitamin B12; Andet: 2000,00mg/L D-Glucose, 1,00mg/L Glutathion (reduceret), 5,00mg/L Phenolrød. Na; Tilsæt: 300,00 mg/L L-glutaminpulver, 10,27 ml/L 200 mM opløsning.
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C